Cäsiumchlorid ≥99,5%, Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
31807-100GEA 374.46 CHF
31807-100G 31807-6X100G
Cäsiumchlorid ≥99,5%, Puriss. p.a., Fluka™
Cesium chloride
Formel: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Melting Pt: 642 °C
Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 0.0001 %
Rubidium (Rb) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %