Cäsiumchlorid, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
2012.0100EA 0 CHF
2012.0100
Cäsiumchlorid, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Cesium chloride
Formel: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Siedepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 646 °C
Dichte: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.5 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 5
Iron (Fe) max. 3
Potassium (K) max. 20
Magnesium (Mg) max. 5
Sodium (Na) max. 20
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Sulfate (SO4) max. 50