Cäsiumchlorid 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Cesium Chloride
192810100 192810500 192812500
ACRO192810100EA 63.5 CHF
ACRO192810100 ACRO192810500 ACRO192812500
Cäsiumchlorid 99.999% Trace metals basis, extra_pure
Cesium chloride
Formel: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1290 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 646 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %