Natriumhydrogencarbonat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium bicarbonate
27780.291EA 37.5 CHF
27780.291 27780.360
Natriumhydrogencarbonat ≥98%, TECHNICAL
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Melting Pt: 270 °C
Dichte: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %