Kaliumhydrogencarbonat FCC, E501, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Kaliumbicarbonat
1.72574.9025EA 0 CHF
1.72574.9025
Kaliumhydrogencarbonat FCC, E501, SAFC®
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Melting Pt: 292 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 12,07770