Kaliumhydrogencarbonat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Kaliumbicarbonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04854.0500EA 142 CHF
1.04854.0500 1.04854.9025
Kaliumhydrogencarbonat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Melting Pt: 292 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 333 g/l (20 °C)
Molar Mass 100.12 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)