Kaliumhydrogencarbonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Potassium bicarbonate
A12429.0C
A12429.0E
A12429.36
A12429.0CEA
570
CHF
A12429.0C
A12429.0E
A12429.36
Kaliumhydrogencarbonat ≥99%
Kaliumhydrogencarbonat
Purity: 99%
CAS No.: 298-14-6
Molecular Formula: KHCO3
Formula Weight: 100.12
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7609
MDL No.: MFCD00011402
Formel:
KHCO₃ Melting Pt: 292 °C Dichte: 2.17 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011402 CAS-Nummer: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Merck Index: 14,7609 |