Magnetrührstäbchen, zentriert, PTFE-Beschichtung, BOLA
Lieferant: Bohlender
C367-50 C367-40 C367-30 C367-20
BOHLC367-50EA 11.3 CHF
BOHLC367-50 BOHLC367-40 BOHLC367-30 BOHLC367-20
Magnetrührstäbchen, zentriert, PTFE-Beschichtung, BOLA
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-beschichteter Magnetkern (Alnico 5), konische Enden.
  • Chemikalienbeständig
  • Extrem gleichmäßiges Mischen durch zentralen Magneten
Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C.