Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/2,0 ml
Lieferant: Brand
780757 780756 780758 780759 780760 780761 780762 780773 780774 780775 780755 780763 780764 780770 780771 780772
525-0561EA 443 CHF
525-0561 525-0562 525-0563 525-0564 525-0691 525-0692 525-0693 525-0699 525-0700 525-0701 525-0560 525-0694 525-0695 525-0696 525-0697 525-0698
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/2,0 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, graduiert, steril oder unsteril, mit Schraubdeckel mit Verschlusssicherung oder ohne Schraubdeckel, autoklavierbar.
  • Beständig gegenüber Zentrifugation bis 17000×g
  • DNA-, DNase- und RNase-frei, nicht mutagen, nicht toxisch
  • Mit mattiertem Beschriftungsfeld
Einsatzbereich: −196 bis +121 °C
Verpackung: Packung mit 500 steriler oder 1000 unsteriler Reaktionsgefäße und Deckel.