Natriumcarbonat ≥98%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
wasserfreie Soda
27762.367EA
158
CHF
27762.367
Natriumcarbonat ≥98%, gereinigt
Natriumcarbonat
Formel:
Na₂CO₃ MW: 105,99 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Melting Pt: 854 °C Dichte: 2,53 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |