Abdampfschalen, konisch, mit Ausguss, BOLA
Lieferant: Bohlender
A169-03 A169-04 A169-02 A169-01
539-1415EA 52.1 CHF
539-1415 BOHLA169-04 BOHLA169-02 BOHLA169-01
Abdampfschalen, konisch, mit Ausguss, BOLA
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
Aus PTFE hergestellt, weiß.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit: von −200 bis +250 °C