Becher, niedrige Form, BOLA
Lieferant: Bohlender
A136-14 A136-15 A136-06 A136-08 A136-04 A136-13 A136-11 A136-09 A136-05 A136-03 A136-02 A136-07
BOHLA136-14EA 437 CHF
BOHLA136-14 BOHLA136-15 BOHLA136-06 BOHLA136-08 BOHLA136-04 BOHLA136-13 BOHLA136-11 BOHLA136-09 BOHLA136-05 BOHLA136-03 BOHLA136-02 BOHLA136-07
Becher, niedrige Form, BOLA
Becher
PTFE, mit Ausguss
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -200 bis +250 °C
  • Flacher boden für gute erwärmung, zum Beispiel bei der Benutzung auf einer regulierten Heizplatte
Dickwändig, mit verstärktem Ausguss und besonders glatten innenwänden um konaminierung zu verhindern haftabweisend Niedrige Gas durchlässigkeit