Lithiumcarbonat 99%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
197785000 197780025 197780100
ACRO197785000EA 180 CHF
ACRO197785000 ACRO197780025 ACRO197780100
Lithiumcarbonat 99%, pure
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Melting Pt: 720 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥98.5 %
Loss on ignition ≤0.7 % (500°C, 30 min)