Kaliumcarbonat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
12609.22
12609.36
12609.A1
12609.A7
12609.14
12609.22EA
74
CHF
12609.22
12609.36
12609.A1
12609.A7
12609.14
Kaliumcarbonat ≥99,0% ACS
Kaliumcarbonat
Purity: 99.0% min
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: K2CO3
Formula Weight: 138.21
Physical Form: Granular
Density: 2.29
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Formel:
K₂CO₃ Melting Pt: 891 °C Dichte: 2,29 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS-Nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 14,7619 |