Kaliumcarbonat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Pottasche
10838.06EA
61.6
CHF
10838.06
10838.22
10838.14
Kaliumcarbonat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Kaliumcarbonat
Formel:
K₂CO₃ MW: 138,21 g/mol Melting Pt: 891 °C Dichte: 2,29 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS-Nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |