Kaliumcyanid 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13273.22 L13273.36
L13273.22EA 59.3 CHF
L13273.22 L13273.36
Kaliumcyanid 97
Kaliumcyanid
Purity: 97+% CAS No.: 151-50-8 Molecular Formula: CKN Formula Weight: 65.12 Melting Point: 634° Boiling Point: 1625° Merck Reference: 14,7626 UN No.: 1680 MDL No.: MFCD00011397
Formel: KCN
MW: 65.12 g/mol
Siedepunkt: 1625 °C
Melting Pt: 634
Dichte: 1.52
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709