Natriumbromat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
71325-250GEA 101 CHF
71325-250G
Natriumbromat, Supelco®
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
MW: 150,89 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 381 °C
Dichte: 3,254 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736