Natriumbromat ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
14101.36EA 133 CHF
14101.36 14101.A3 14101.22
Natriumbromat ≥99,5% (Metall-Basis)
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
MW: 150,89 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 381 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,34
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8593