Kaliumbromat ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
26703.232EA
115
CHF
26703.232
Kaliumbromat ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Potassium bromate
Formel:
KBrO₃ MW: 167 g/mol Melting Pt: 350 °C Dichte: 3,218 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011359 CAS-Nummer: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 UN: 1484 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,07779 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.8 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Br (Bromide) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Na (Sodium) | Max. 10 ppm |