Kaliumbromat
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLE61847586-1KGEA 0 CHF
MOLE61847586-1KG
Kaliumbromat
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Melting Pt: 350 °C
Dichte: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779