Natriumbromid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Bromnatrium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06363.0100EA 813 CHF
1.06363.0100
Natriumbromid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Natriumbromid
Formel: NaBr
MW: 102,89 g/mol
Siedepunkt: 1396 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 753 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 905 g/l (20 °C)
Melting Point 755 °C
Molar Mass 102.89 g/mol
Bulk Density 1750 kg/m3
Boiling Point 1393 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (806 °C)
Density 3.20 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)