Natriumbromid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyms:
Bromnatrium
87604.06EA
94.4
CHF
87604.06
87604.14
Natriumbromid ≥99,99% (Metall-Basis)
Natriumbromid
Formel:
NaBr MW: 102,89 g/mol Siedepunkt: 1390 °C Melting Pt: 755 °C Dichte: 3,203 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003475 CAS-Nummer: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Merck Index: 14,8594 |