Natriumbromid, wasserfrei 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Bromnatrium
ACRO205130050EA 274 CHF
ACRO205130050 ACRO205131000 ACRO205130010
Natriumbromid, wasserfrei 99+%, reinst
Natriumbromid
Formel: NaBr
MW: 102,89 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 755 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm