VWR®, Refrigerated Circulators
Lieferant: VWR Collection
462-0229EA 8660 CHF
462-0229 462-0238 462-0237 462-0236 462-0235 462-0234 462-0233 462-0232 462-0230 462-0228 462-0227 462-0226 462-0224 462-0239 462-0231
VWR®, Refrigerated Circulators
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Umwälzthermostate mit Edelstahlbad, wahlweise mit Advanced Programmable- oder Advanced Digital-Temperaturregler. Beide Ausführungen bieten eine einfache Navigation auf großen, intuitiven Displays, mehrere Kommunikationsoptionen einschließlich USB-A und -B, RS232/485, Ethernet sowie über eine externe Temperatursonde. Zum Ablassen des Badgefäßes kann die vordere Abdeckplatte abgenommen werden. Alle Modelle verfügen über einstellbare Übertemperaturabschaltpunkte und Übertemperaturschutz. Die Oberfläche bleibt auch bei hohen Arbeitstemperaturen stets kühl.
  • Arbeitstemperaturen von −40 bis +2