Kaliumbromid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Bromkalium
10837.18EA
908
CHF
10837.18
10837.09
Kaliumbromid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Kaliumbromid
Formel:
KBr MW: 119 g/mol Siedepunkt: 1435 °C Melting Pt: 730 °C Dichte: 2,75 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |