Lithiummetaborat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
10739.22EA
521
CHF
10739.22
10739.14
10739.36
Lithiummetaborat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lithium metaborate
Formel:
BLiO₂ MW: 49,75 g/mol Siedepunkt: 1719 °C (1013 hPa) Melting Pt: 845 °C Dichte: 1,397 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011089 CAS-Nummer: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |