Natriumborhydrid 98+%, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
189300050 189300100 189301000 189305000 189300025
ACRO189300050EA 33.9 CHF
ACRO189300050 ACRO189300100 ACRO189301000 ACRO189305000 ACRO189300025
Natriumborhydrid 98+%, Pulver
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Melting Pt: 360 °C (dec.)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %