di-Natriumtetraborat
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
MOLEM65439963EA
0
CHF
MOLEM65439963
di-Natriumtetraborat
di-Natriumtetraborat
Formel:
Na₂B₄O₇ MW: 201,22 g/mol Siedepunkt: 1575 °C (1013 hPa) Melting Pt: 742 °C Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081185 CAS-Nummer: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 12,08733 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)