di-Natriumtetraborat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06309.0250EA
1170
CHF
1.06309.0250
1.06309.0025
di-Natriumtetraborat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
di-Natriumtetraborat
Formel:
Na₂B₄O₇ MW: 201,22 g/mol Siedepunkt: 1575 °C (1013 hPa) Melting Pt: 742 °C Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081185 CAS-Nummer: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 12,08733 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 25.6 g/l (20 °C) |
Melting Point | 742 °C |
Molar Mass | 201.21 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 1575 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 7.3 hPa (1200 °C) |
Density | 2.37 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)