1,4-Dioxan ≥99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
22913.K2 22913.M1
22913.K2EA 328 CHF
22913.K2 22913.M1
1,4-Dioxan ≥99% für die HPLC
1,4-Dioxan
Purity: 99% min CAS No.: 123-91-1 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Density: 1.034 Refractive Index: 1.4220 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Ether-like Melting Point: 11.8° Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 102551 Merck Reference: 14,3300 UN No.: 1165 MDL No.: MFCD00006571
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 100…102 °C
Melting Pt: 11.8 °C
Dichte: 1.034
Flash-Pt: 12 °C (54 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM