1,4-Dioxan 99.5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
268340010
268340025
ACRO268340010EA
292
CHF
ACRO268340010
ACRO268340025
1,4-Dioxan 99.5% für die HPLC
1,4-Dioxan
Formel:
C₄H₈O₂ Siedepunkt: 101.1 °C (1013 hPa) Melting Pt: 12 °C Dichte: 1.034 g/cm³ Flash-Pt: 12 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS-Nummer: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.025 % |
GC | ≥99.4 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |