1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
159610250 159611000
ACRO159610250EA 73.4 CHF
ACRO159610250 ACRO159611000
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen
Formel: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Siedepunkt: 95…98 °C (7.5 mmHg)
Dichte: 1 g/cm³
Flash-Pt: 94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005554
CAS-Nummer: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %