cis-Cycloocten 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilization:
Stabilisiert mit IRGANOX 1076
Stabilized
Purity: 95%
CAS No.: 931-87-3
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4700
Odour: Recognizable
Melting Point: -16°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1280166
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001753
Formel:
C₈H₁₄ Siedepunkt: 145…146 °C Melting Pt: –16 °C Dichte: 0,848 Flash-Pt: 25 °C (77 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001753 CAS-Nummer: 931-87-3 EINECS: 213-243-4 UN: 3295 ADR: 3,III |