Cyclopenten ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A11027.AE
A11027.AP
A11027.AEEA
82.4
CHF
A11027.AE
A11027.AP
Cyclopenten ≥97%
Cyclopentene
Purity: 97%
CAS No.: 142-29-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.4225
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-45°
Beilstein Reference: 635707
UN No.: 2246
MDL No.: MFCD00001394
Formel:
C₅H₈ Siedepunkt: 44…45 °C Melting Pt: –135 °C Dichte: 0.773 Flash-Pt: –29 °C (–20 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001394 CAS-Nummer: 142-29-0 EINECS: 205-532-9 UN: 2246 ADR: 3,II |