Cyclopenten 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
295905000 295900025 295901000
ACRO295905000EA 165 CHF
ACRO295905000 ACRO295900025 ACRO295901000
Cyclopenten 95+%
Cyclopentene
Formel: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Siedepunkt: 44 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –135 °C
Dichte: 0.774 g/cm³
Flash-Pt: –30 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001394
CAS-Nummer: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %