Cyclohexen 99% stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
154840010 154840025 154845000 154840100
ACRO154840010EA 70.8 CHF
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000 ACRO154840100
Cyclohexen 99% stabilisiert, rein
Cyclohexene
Formel: C₆H₁₀
Siedepunkt: 83 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –104 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001539
CAS-Nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol