Methylcyclopentan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
66490-10ML 66490-50ML
66490-10MLEA 290 CHF
66490-10ML 66490-50ML
Methylcyclopentan, Supelco®
Methylcyclopentane
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –142 °C
Dichte: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001382
CAS-Nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e3c51a409b5a8aa806b4f63abf84367e1dd8be&vid=93336b4a275aa301959c1aa44a582ee3caebfb16&prid=web&clid=SAPDAM