Methylcyclohexan 99, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
25505.366EA 233 CHF
25505.366 25505.468
Methylcyclohexan 99, TECHNICAL
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
MW: 98.19 g/mol
Siedepunkt: 101
Melting Pt: –126 °C
Dichte: 0.7693 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001497
CAS-Nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Water Max. 50 ppm