Methylencyclohexan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
325510010 325510050
ACRO325510010EA 52.3 CHF
ACRO325510010 ACRO325510050
Methylencyclohexan 98%
Methylencyclohexan
Formel: C₇H₁₂
Siedepunkt: 102…103 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –126 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flash-Pt: –006 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001661
CAS-Nummer: 1192-37-6
EINECS: 203-624-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %