Ethylcyclohexan 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
118310250 118311000
ACRO118310250EA 53.5 CHF
ACRO118310250 ACRO118311000
Ethylcyclohexan 99+%
Ethylcyclohexane
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –111 °C
Dichte: 0.78 g/cm³
Flash-Pt: 18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001523
CAS-Nummer: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4311 to 1.4331 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test