tert-Butylcyclohexan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24126.14
B24126.22
B24126.14EA
117
CHF
B24126.14
B24126.22
tert-Butylcyclohexan ≥99%
tert-Butylcyclohexan
Purity: 99+%
CAS No.: 3178-22-1
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -41°
Boiling Point: 171°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001471
Formel:
C₁₀H₂₀ Siedepunkt: 171 °C Melting Pt: –41 °C Dichte: 0.830 Flash-Pt: 40 °C (104 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001471 CAS-Nummer: 3178-22-1 EINECS: 221-652-4 UN: 3295 ADR: 3,III |