3-Methylcyclopentan-1,2-dion 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
176460100 176460500
ACRO176460100EA 50.5 CHF
ACRO176460100 ACRO176460500
3-Methylcyclopentan-1,2-dion 99%
3-Methylcyclopentan-1,2-dion
Formel: C₆H₈O₂
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 105…110 °C
Flash-Pt: 100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001417
CAS-Nummer: 765-70-8
EINECS: 212-154-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥98.5 %