2-Dodecylcyclobutanon, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
44197-5MGEA
218
CHF
44197-5MG
2-Dodecylcyclobutanon, Supelco®
2-Dodecylcyclobutanone
Formel:
C₁₆H₃₀O MW: 238,41 g/mol Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Melting Pt: 28…31 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
35493-46-0 |