1-Ethinylcyclohexanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L12591.22 L12591.36
L12591.22EA 90.6 CHF
L12591.22 L12591.36
1-Ethinylcyclohexanol ≥99%
1-Ethinylcyclohexanol
Purity: 99% CAS No.: 78-27-3 Molecular Formula: C8H12O Formula Weight: 124.18 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4830 Odour: Mild Melting Point: 30-33° Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 471404 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003858
Formel: C₈H₁₂O
Siedepunkt: 180 °C
Melting Pt: 30…33 °C
Dichte: 0.973
Flash-Pt: 73 °C (163 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003858
CAS-Nummer: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III