O15-Palmitoylretinol, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Retinol palmitateRetinyl palmitatealle-trans-Retinylpalmitat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46959-UEA 66.2 CHF
46959-U
O15-Palmitoylretinol, Supelco®
Vitamin A palmitate
Formel: C₃₆H₆₀O₂
MW: 524,87 g/mol
MDL Number: MFCD00019414
CAS-Nummer: 79-81-2
EINECS: 201-228-5