D(-)-Chinasäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
46944-UEA 52.5 CHF
46944-U
D(-)-Chinasäure, Supelco®
D(-)-Chinasäure
Formel: C₇H₁₂O₆
MW: 192,17 g/mol
MDL Number: MFCD00003864
CAS-Nummer: 77-95-2
EINECS: 201-072-8