Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Lieferant: Merck
442543.EA 61.3 CHF
442543.
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Formel: C₁₈H₅F₁₀P
MW: 442,2 g/mol
MDL Number: MFCD00000291
CAS-Nummer: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1