Cyclohexan ≥99,5%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83658.320EA 248 CHF
83658.320 83658.290 83658.400
Cyclohexan ≥99,5%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 7 °C
Dichte: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l