Ethylenglycolmonobutylether ≥99%
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: EthylenglycolmonobutyletherButylglycol
537551-1LEA 35.54 CHF
537551-1L
Ethylenglycolmonobutylether ≥99%
Ethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 168-172 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -74,8 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 10,6 %(V)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002884
CAS-Nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01558
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/93/2297793.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Density (20°C) 0.9000 - 0.9040 g/ml
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.010 %
APHA Max. 10
Vapor Pressure <1 mmHg ( 20 °C)