Bis(2-ethylhexyl)adipat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
525197-1L
525197-5ML
525197-1LEA
154
CHF
525197-1L
525197-5ML
Bis(2-ethylhexyl)adipat, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)adipat
Formel:
C₂₂H₄₂O₄ |
MDL Number:
MFCD00009496 CAS-Nummer: 103-23-1 EINECS: 203-090-1 |